Läs mer
Nickel(II)tetrafluorborathexahydrat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11458650
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458650 500 g 500g
11448650 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11458650 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 053108.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 15684-36-3 | B2F8H12NiO6 | 340.39 g/mol
Det används huvudsakligen som en elektroplätering mellanprodukt. Det används också i medicinsk forskning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 15684-36-3
Molekylformel B2F8H12NiO6
Molekylvikt (g/mol) 340.39
MDL-nummer MFCD00150259
InChI-nyckel BFFWGFMAXHCLDV-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel ii tetrafluoroborate hexahydrate, nickel ii ditetrafluoroborate hexahydrate, nickel 2+ ditetrafluoroborate hexahydrate, borate 1-,tetrafluoro-, nickel 2+ 2:1 , hexahydrate 9ci, 2bf4.ni.6h2o, nickel ii tetrafluoroboratehexahydrate, nickel ii tetrafluoroborate hexahydrate 100g, nickel 2+ hexahydrate ditetrafluoroborate, nickel 2+ ion hexahydrate ditetrafluoroborate
PubChem CID 177615
LEDER O.O.O.O.O.O.[Ni++].F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel (II) tetrafluoroborate hexahydrate
Fysisk form Lump
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn nickel(2+);ditetrafluorborat;hexahydrat
Formel vikt 340.40 (232.30 Anhydrous)
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.5 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.