Läs mer
Nickel(II)trifluormetansulfonat, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15497378
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15497378 1 g 1g
15407388 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15497378 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H60878.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60871-84-3 | Molekylformel: C2F6NiO6S2 | Molekylvikt: 356,82 g/mol
Det används som farmaceutiskt mellanmaterial och som OLED-kemikalier.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
Det används som farmaceutiskt mellanmaterial och som OLED-kemikalier.
Löslighet
Delvis löslig i vatten.
Anteckningar
Hygroskopisk. Oförenlig med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60871-84-3
Molekylformel C2F6NiO6S2
Molekylvikt (g/mol) 356.82
MDL-nummer MFCD00673740
InChI-nyckel KVRSDIJOUNNFMZ-UHFFFAOYSA-L
Synonym nickel ii trifluoromethanesulfonate, nickel ii triflate, nickel 2+ ditriflate, trifluoromethanesulfonic acid nickel ii salt, nickel triflate, acmc-209mmw, ni otf 2, nickelous trifluoromethanesulfonate, nickel 2+ ion ditriflate
PubChem CID 9820095
IUPAC-namn nickel(2+);trifluormetansulfonat
LEDER [Ni++].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel(II) trifluoromethanesulfonate
Smältpunkt 100 °C till 106 °C
Linjär formel Ni(OSO2CF3)2
Kvantitet 1 g
Känslighet Hygroskopisk
Löslighetsinformation Delvis löslig i vatten.
Formel vikt 356.83
Procent renhet 96%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Nickel(II) trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Cancerogenitet Kategorija 1A
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H350-Kan orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P333+P313-Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nickel(II) trifluoromethanesulfonate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.