Läs mer
Nickel Järn Molybdenflinga, -200 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nickel Iron Molybdenum flake |
| Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd | Ni:Fe:Mo; 81:17:2 wt% |
| Densitet | 0.29g/mL |
| Kvantitet | 250 g |
| Maskstorlek | −200 Mesh |
| Form | Flake |
| MDL-nummer | MFCD09910537 |
| UN-nummer | UN3089 |
Säkerhet och hantering
- Nickel Iron Molybdenum flake, -200 mesh
- Fara
- Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H228-Brandfarligt fast ämne.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H372-Orsakar organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.