Läs mer
Nickeljärn Molybdenfolie, 0,102 mm (0,004 tum) tjock, glödgad, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Den används oftast som en högtemperatur-, korrosionsbeständig metallegering i stål, gjutjärn och superlegeringar för militär- och försvarsindustrin, halvledarindustrin och specialmaskinverkstäder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nickel Iron Molybdenum foil |
| Namnnotering | 0.102 mm (0.004 in.) thick, Annealed |
| Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd | Ni:Fe:Mo; 80:15:4.2 wt% |
| Kvantitet | 300 x 600 mm |
| Vikt | ∼40.1 g/150 x 300 mm |
| Form | Foil |
| Molekylformel | Ni:Fe:Mo |
| MDL-nummer | MFCD09910537 |
| Löslighetsinformation | Insoluble aq. soln.. |
Säkerhet och hantering
- Nickel Iron Molybdenum foil
- Fara
- Preobcutljivost koze Kategorija 1
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
- H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H372-Orsakar organskador.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P201-Inhämta särskilda instruktioner före användning.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P363-Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen.
- P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
- MIXTURE LIST-Innehåller: Nickel
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.