Läs mer
Nickel-järnmolybdenfolie, 0,102 mm tjock, glödgd
Produktkod. 15456735
Change view
Kvantitet:
150 x 300 mm
300 x 300 mm
300 x 600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15456735 300 x 300 mm Varje
15436735 150 x 300 mm Varje
15426735 300 x 600 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15456735 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 045092.HB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-11-2026
Form: ca 40,1 g/150 x 300 mm | Ni:Fe:Mo
Den används oftast som en högtemperatur-, korrosionsbeständig metallegering i stål, gjutjärn och superlegeringar för militär- och försvarsindustrin, halvledarindustrin och specialmaskinverkstäder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel Iron Molybdenum foil
Namnnotering 0,102 mm tjock, glödsat
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Ni:Fe:Mo; 80:15:4,2 wt%
Kvantitet 300 x 300 mm
Vikt ≈40,1g/150x300mm
Form Florett
Molekylformel Ni:Fe:Mo
MDL-nummer MFCD09910537
Löslighetsinformation Olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.