Läs mer
Nickeljärn Molybdenfolie, 0,102 mm (0,004 tum) tjock, glödgad, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7059662
Kvantitet:
150 x 300 mm
300 x 300 mm
300 x 600 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15436735
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 045092.4K
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Form: ca. 40,1 g/150 x 300 mm
Den används oftast som en högtemperatur-, korrosionsbeständig metallegering i stål, gjutjärn och superlegeringar för militär- och försvarsindustrin, halvledarindustrin och specialmaskinverkstäder.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel Iron Molybdenum foil
Namnnotering 0.102mm (0.004 in.) thick, Annealed
Genomsnittlig Mol. Wt. eller Mol. Wt. Räckvidd Ni:Fe:Mo; 80:15:4.2 wt%
Kvantitet 150 x 300 mm
Vikt ≈40.1g/150x300mm
Form Foil
Molekylformel Ni:Fe:Mo
MDL-nummer MFCD09910537
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.