Läs mer
Nickelisotopstandard: Ni @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (berikat i Ni-61), VHG™
Produktkod. 30003122
Change view
Kvantitet:
50 ml
Produktkod. Kvantitet
30003122 50 ml
1 options
Produktkod. 30003122 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLIS61NI50
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Nickelisotopstandard: Ni @ 10 μg/ml i 2% HNO3 (berikat med Ni-61)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel 61
CAS 14928-10-0
Metoder ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Nickel 61
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel 61Ni
Synonym 61Ni
LEDER [61Ni]
IUPAC-namn Nickel 61
Lösningsmedel eller matris Dilute HNO3
Molekylvikt (g/mol) 60.93
Kvantitet 50 ml
Formel vikt 60.9311 g/mol