Läs mer
Fisherbrand™ Nickel Chattaway spatlar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
200 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 Pk. |
| Produkttyp | Chattaway spatel |
| Bredd (metrisk) | 10 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.6 mm |
| Mått (L x B) | 200 x 10 mm |
| Material | Nickel |
| Längd (metrisk) | 200 mm |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion