Läs mer
Fisherbrand™ Nickel Chattaway Micro spatlar
Produktkod. 11503482 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
150 mm
200 mm
230 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Produktkod. 11503482
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Få optimala resultat när du använder de nickelbaserade mikrospatlarna för ditt viktiga laboratoriearbete. Idealisk för biologi, mikrobiologi och farmaceutiska tillämpningar Fisherbrand™ Nickel Chattaway Micro Spatlar är flitigt använda, robusta, prisvärda och resistenta mot de flesta lösningsmedel.
  • Utmärkt motståndskraft mot många korrosiva miljöer
  • Hög termisk och elektrisk ledningsförmåga
  • Lågt gasinnehåll och lågt ångtryck
  • Nickel 200 spec (minst 99,6 % nickelinnehåll)
  • Ljus finish
  • Längd = 150mm
  • Spatel Bladbredd = 4 mm
  • Mittrörets diameter 1,60 mm - ''mikro''
  • Spatelblad Ena änden platt, andra änden vid 45° vinkel
  • Levereras i standardförpackningar om 5
Specifikationer
Kvantitet 5 Pk.
Kapacitet (metrisk) 200 mL
Produkttyp Chattaway spatel
Bredd (metrisk) 4 mm
Diameter (metrisk) Yttre 3.6 mm
Mått (L x B) 150 x 4 mm
Material Nickel
Längd (metrisk) 150 mm