Läs mer
Fisherbrand™ Nickel Chattaway Micro spatlar
Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
100 mm
150 mm
200 mm
230 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Beskrivning
- Utmärkt motståndskraft mot många korrosiva miljöer
- Hög termisk och elektrisk ledningsförmåga
- Lågt gasinnehåll och lågt ångtryck
- Nickel 200 spec (minst 99,6 % nickelinnehåll)
- Ljus finish
- Längd = 200mm
- Spatel Bladbredd = 4 mm
- Mittrörets diameter 1,60 mm - ''mikro''
- Spatelblad Ena änden platt, andra änden vid 45° vinkel
- Levereras i standardförpackningar om 5
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 5 Pk. |
| Kapacitet (metrisk) | 100 mL |
| Produkttyp | Chattaway spatel |
| Bredd (metrisk) | 4 mm |
| Diameter (metrisk) Yttre | 3.6 mm |
| Mått (L x B) | 200 x 4 mm |
| Material | Nickel |
| Längd (metrisk) | 200 mm |