Läs mer
Nickelmolybdenoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-7080515
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
Produktkod. 11443870
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 089938.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 14177-55-0 | MoNiO4 | 218.639 g/mol
Nickelmolybdenoxid används som katalysator inom petroleumindustrin för oljefraktionen som nafta, fotogen och diesel. Det används också i stor utsträckning som en kemisk mellanprodukt för katalytiska ändamål.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 14177-55-0
Molekylformel MoNiO4
Molekylvikt (g/mol) 218.639
MDL-nummer MFCD00016255
InChI-nyckel NLPVCCRZRNXTLT-UHFFFAOYSA-N
Synonym molybdenum nickel tetraoxide, nickel molybdate, nickel 2+ molybdate, molybdenum nickel oxide, nickel 2+ dioxido dioxo molybdenum, moo4.ni, nickel molybdenum oxide, dioxido dioxo molybdenum; nickel 2+
PubChem CID 84241
IUPAC-namn dioxid(dioxo)molybden;nickel(2+)
LEDER [O-][Mo](=O)(=O)[O-].[Ni+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel molybdenum oxide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation Soluble in water (4652mg/L at 20C).
Formel vikt 218.65
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.