Läs mer
Nickelnaftenat, Ni 5-12%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15461537
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15461537 1 kg 1kg
1 options
Produktkod. 15461537 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039455.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 61788-71-4 | C22H14NiO4 | 401.043 g/mol
Används som gummikatalysator. Produkten är ett hjälpmedelssickativ och fungerar även som stabilisator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel naphthenate
CAS 61788-71-4
Färg Klart
Fysisk form Viskös vätska
Kvantitet 1 kg
Molekylformel C22H14NiO4
MDL-nummer MFCD00147723
UN-nummer UN3082
Synonym nickel naphthenate, naphthenic acids, nickel salts, nickel 2+ bis 2-naphthoate, nickel ii naphthenate, approx in toluene ni
Löslighetsinformation Insoluble in water.
InChI-nyckel UIEKYBOPAVTZKW-UHFFFAOYSA-L
LEDER C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)[O-].C1=CC=C2C=C(C=CC2=C1)C(=O)[O-].[Ni+2]
IUPAC-namn naftalen-2-karboxylat; nickel(2+)
Molekylvikt (g/mol) 401.043
PubChem CID 14647680
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Ni 5 to 12%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.