missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nickel, Ni/Cr, Alloy 214, N07214, 100g, ARMI∣MBH
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
100 g
Beskrivning
Nickel, Ni/Cr, Alloy 214, N07214, 100g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Copper/Phosphorus/Nitrogen/Niobium/Titanium/Vanadium/Boron/Molybdenum/Magnesium/Cobalt/Yttrium/Silicon/Tungsten/Zirconium/Carbon/Manganese/Iron/Aluminium/Chromium/Nickel |
| CAS | 7440-02-0 |
| Kvantitet | 100 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Copper 0.0011 %/Phosphorus 0.0017 %/Nitrogen 0.0026 %/Niobium 0.003 %/Titanium 0.003 %/Vanadium 0.003 %/Boron 0.0033 %/Molybdenum 0.004 %/Magnesium 0.0053 %/Cobalt 0.007 %/Yttrium 0.008 %/Silicon 0.02 %/Tungsten 0.02 %/Zirconium 0.026 %/Carbon 0.036 %/Manganese 0.185 %/Iron 3.48 %/Aluminium 4.28 %/Chromium 16.24 %/Nickel 75.6 % |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering