Läs mer
Nickel, Ni/Cr, Alloy X750, N07750, 100g, ARMI∣MBH
Beskrivning
Nickel, Ni/Cr, Alloy X750, N07750, 100g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Sulfur/Magnesium/Phosphorus/Boron/Tungsten/Copper/Molybdenum/Cobalt/Vanadium/Zirconium/Silicon/Carbon/Manganese/Aluminium/Niobium/Titanium/Iron/Chromium/Nickel/Barium/Beryllium/Bromine/Cadmium/Caesium/Cerium/Chlorine/Dysprosium/Erbium/Europium/Fluorine/Gadolinium/Gold/Holmium/Indium/Iodine/Iridium/Lithium/Lutetium/Mercury/Neodymium/Osmium/Palladium/Platinum/Potassium/Praseodymium/Rhodium/Samarium/Sodium/Tellurium/Terbium/Thallium/Thorium/Thulium/Uranium/Ytterbium/Ruthenium/Scandium/Calcium/Rubidium/Selenium/Strontium/Yttrium/Hafnium/Rhenium/Zinc/Tin/Tantalum/Bismuth/Lanthanum/Silver/Antimony/Germanium/Lead/Arsenic/Oxygen/Gallium/Nitrogen |
| CAS | 7440-02-0 |
| Kvantitet | 100 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Sulfur 0.0009 %/Magnesium 0.0013 %/Phosphorus 0.005 %/Boron 0.008 %/Tungsten 0.009 %/Copper 0.01 %/Molybdenum 0.014 %/Cobalt 0.021 %/Vanadium 0.021 %/Zirconium 0.037 %/Silicon 0.052 %/Carbon 0.06 %/Manganese 0.079 %/Aluminium 0.74 %/Niobium 1 %/Titanium 2.54 %/Iron 8.01 %/Chromium 15.3 %/Nickel 72.1 %/Barium (<0.0001) %/Beryllium (<0.0001) %/Bromine (<0.0001) %/Cadmium (<0.0001) %/Caesium (<0.0001) %/Cerium (<0.0001) %/Chlorine (<0.0001) %/Dysprosium (<0.0001) %/Erbium (<0.0001) %/Europium (<0.0001) %/Fluorine (<0.0001) %/Gadolinium (<0.0001) %/Gold (<0.0001) %/Holmium (<0.0001) %/Indium (<0.0001) %/Iodine (<0.0001) %/Iridium (<0.0001) %/Lithium (<0.0001) %/Lutetium (<0.0001) %/Mercury (<0.0001) %/Neodymium (<0.0001) %/Osmium (<0.0001) %/Palladium (<0.0001) %/Platinum (<0.0001) %/Potassium (<0.0001) %/Praseodymium (<0.0001) %/Rhodium (<0.0001) %/Samarium (<0.0001) %/Sodium (<0.0001) %/Tellurium (<0.0001) %/Terbium (<0.0001) %/Thallium (<0.0001) %/Thorium (<0.0001) %/Thulium (<0.0001) %/Uranium (<0.0001) %/Ytterbium (<0.0001) %/Ruthenium (<0.0002) %/Scandium (<0.0002) %/Calcium (<0.0005) %/Rubidium (<0.0005) %/Selenium (<0.0006) %/Strontium (<0.002) %/Yttrium (<0.002) %/Hafnium (<0.004) %/Rhenium (<0.004) %/Zinc (<0.005) %/Tin (<0.016) %/Tantalum (<0.023) %/Bismuth (0.000002) %/Lanthanum (0.00002) %/Silver (0.00002) %/Antimony (0.00007) %/Germanium (0.0001) %/Lead (0.0003) %/Arsenic (0.0004) %/Oxygen (0.0012) %/Gallium (0.0013) %/Nitrogen (0.0025) % |