missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nickel, Ni/Cr/Mo, Alloy 904L, N08904, 100g, ARMI∣MBH
Beskrivning
Nickel, Ni/Cr/Mo, Alloy 904L, N08904, 100g
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tantalum/Zirconium/Lead/Boron/Sulfur/Magnesium/Antimony/Oxygen/Titanium/Calcium/Arsenic/Tin/Carbon/Niobium/Phosphorus/Tungsten/Aluminium/Nitrogen/Vanadium/Cobalt/Silicon/Manganese/Copper/Molybdenum/Chromium/Nickel/Iron |
| CAS | 7440-02-0 |
| Kvantitet | 100 g |
| Form | Pieces |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Tantalum -31 ppm/Zirconium -24 ppm/Lead -4 ppm/Boron 0.0005 %/Sulfur 0.0007 %/Magnesium 0.0009 %/Antimony 0.0018 %/Oxygen 0.0018 %/Titanium 0.002 %/Calcium 0.0041 %/Arsenic 0.0044 %/Tin 0.0051 %/Carbon 0.0133 %/Niobium 0.017 %/Phosphorus 0.02 %/Tungsten 0.024 %/Aluminium 0.036 %/Nitrogen 0.045 %/Vanadium 0.064 %/Cobalt 0.126 %/Silicon 0.654 %/Manganese 1.14 %/Copper 1.3 %/Molybdenum 4.03 %/Chromium 19.3 %/Nickel 24 %/Iron 49 % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?