Läs mer
Nickel, Ni/Cr/Mo/N, AL-6XN, N08367, ARMI∣MBH
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Aluminium∣Carbon∣Chromium∣Cobalt∣Copper∣Grade∣Manganese∣Molybdenum∣Nickel∣Niobium∣Nitrogen∣Phosphorus∣Silicon∣Tungsten∣Vanadium |
| Kvantitet | 50 g |
| Vikt | 50 g |
| Form | Pjäser |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Carbon 0.0159 %∣Phosphorus 0.0186 %∣Aluminium 0.02 %∣Tungsten 0.038 %∣Vanadium 0.0513 %∣Cobalt 0.0981 %∣Niobium 0.15 %∣Copper 0.187 %∣Nitrogen 0.203 %∣Silicon 0.275 %∣Manganese 0.64 %∣Molybdenum 6.16 %∣Chromium 20.19 %∣Nickel 23.89 % |