missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nickel, Ni/Cr, Waspaloy, N07001, ARMI∣MBH
Beskrivning
Nickel, Ni/Cr, Waspaloy, N07001, Ø38x3mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Oxygen/Magnesium/Phosphorus/Nitrogen/Tantalum/Boron/Copper/Manganese/Vanadium/Silicon/Tungsten/Niobium/Carbon/Zirconium/Iron/Aluminium/Titanium/Molybdenum/Cobalt/Chromium/Nickel/Barium/Beryllium/Bromine/Cerium/Cesium/Chlorine/Dysprosium/Erbium/Europium/Fluorine/Gadolinium/Germanium/Gold/Holmium/Indium/Iodine/Iridium/Lanthanum/Lithium/Lutetium/Mercury/Neodymium/Osmium/Platinum/Potassium/Praseodymium/Rhenium/Rhodium/Ruthenium/Samarium/Scandium/Sodium/Tellurium/Terbium/Thallium/Thorium/Thulium/Uranium/Ytterbium/Hydrogen/Silver/Rubidium/Bismuth/Palladium/Zinc/Hafnium/Lead/Strontium/Yttrium/Gallium/Arsenic/Cadmium/Calcium/Selenium/Antimony/Tin |
| CAS | 7440-02-0 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Oxygen 0.0009 %/Magnesium 0.0018 %/Phosphorus 0.0032 %/Nitrogen 0.0046 %/Tantalum 0.005 %/Boron 0.0061 %/Copper 0.009 %/Manganese 0.022 %/Vanadium 0.023 %/Silicon 0.028 %/Tungsten 0.03 %/Niobium 0.033 %/Carbon 0.038 %/Zirconium 0.058 %/Iron 0.69 %/Aluminium 1.36 %/Titanium 3.01 %/Molybdenum 4.28 %/Cobalt 13.13 %/Chromium 19.7 %/Nickel 57.8 %/Barium (<0.0001) %/Beryllium (<0.0001) %/Bromine (<0.0001) %/Cerium (<0.0001) %/Cesium (<0.0001) %/Chlorine (<0.0001) %/Dysprosium (<0.0001) %/Erbium (<0.0001) %/Europium (<0.0001) %/Fluorine (<0.0001) %/Gadolinium (<0.0001) %/Germanium (<0.0001) %/Gold (<0.0001) %/Holmium (<0.0001) %/Indium (<0.0001) %/Iodine (<0.0001) %/Iridium (<0.0001) %/Lanthanum (<0.0001) %/Lithium (<0.0001) %/Lutetium (<0.0001) %/Mercury (<0.0001) %/Neodymium (<0.0001) %/Osmium (<0.0001) %/Platinum (<0.0001) %/Potassium (<0.0001) %/Praseodymium (<0.0001) %/Rhenium (<0.0001) %/Rhodium (<0.0001) %/Ruthenium (<0.0001) %/Samarium (<0.0001) %/Scandium (<0.0001) %/Sodium (<0.0001) %/Tellurium (<0.0001) %/Terbium (<0.0001) %/Thallium (<0.0001) %/Thorium (<0.0001) %/Thulium (<0.0001) %/Uranium (<0.0001) %/Ytterbium (<0.0001) %/Hydrogen (<0.0002) %/Silver (<0.0004) %/Rubidium (<0.0005) %/Bismuth (<0.0010) %/Palladium (<0.0010) %/Zinc (<0.0010) %/Hafnium (<0.0020) %/Lead (<0.0020) %/Strontium (<0.0020) %/Yttrium (<0.0020) %/Gallium (<0.0030) %/Arsenic (<0.0050) %/Cadmium (<0.0050) %/Calcium (<0.0050) %/Selenium (<0.0050) %/Antimony (0.00008) %/Tin (0.0005) % |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?