Läs mer
Nickel, Ni/Cu, Alloy 400, N04400, ARMI∣MBH
Beskrivning
Nickel, Ni/Cu, Alloy 400, N04400, Ø38x19mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Niobium/Phosphorus/Cobalt/Magnesium/Molybdenum/Titanium/Aluminium/Chromium/Carbon/Silicon/Manganese/Iron/Copper/Nickel/Antimony/Beryllium/Cadmium/Cerium/Hafnium/Indium/Lanthanum/Palladium/Rhenium/Ruthenium/Tellurium/Boron/Selenium/Silver/Sodium/Yttrium/Zinc/Oxygen/Calcium/Lead/Tantalum/Germanium/Arsenic/Bismuth/Tin/Gallium/Nitrogen/Zirconium/Vanadium/Tungsten |
| CAS | 7440-02-0 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Niobium 0.006 %/Phosphorus 0.01 %/Cobalt 0.011 %/Magnesium 0.016 %/Molybdenum 0.019 %/Titanium 0.033 %/Aluminium 0.036 %/Chromium 0.064 %/Carbon 0.139 %/Silicon 0.16 %/Manganese 1.03 %/Iron 1.68 %/Copper 32.6 %/Nickel 64.1 %/Antimony (<0.0001) %/Beryllium (<0.0001) %/Cadmium (<0.0001) %/Cerium (<0.0001) %/Hafnium (<0.0001) %/Indium (<0.0001) %/Lanthanum (<0.0001) %/Palladium (<0.0001) %/Rhenium (<0.0001) %/Ruthenium (<0.0001) %/Tellurium (<0.0001) %/Boron (<0.0003) %/Selenium (<0.0004) %/Silver (<0.0004) %/Sodium (<0.0005) %/Yttrium (<0.0005) %/Zinc (<0.0005) %/Oxygen (<0.0007) %/Calcium (<0.001) %/Lead (<0.001) %/Tantalum (<0.001) %/Germanium (<0.002) %/Arsenic (<0.003) %/Bismuth (<0.003) %/Tin (0.00016) %/Gallium (0.00019) %/Nitrogen (0.00019) %/Zirconium (0.0008) %/Vanadium (0.001) %/Tungsten (0.0017) % |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?