Läs mer
Nickel, Ni/Cu, Alloy K500, N05500, ARMI∣MBH
Beskrivning
Nickel, Ni/Cu, Alloy K500, N05500, Ø38x19mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Vanadium/Tin/Boron/Lead/Niobium/Chromium/Cobalt/Magnesium/Zirconium/Carbon/Silicon/Manganese/Titanium/Iron/Aluminium/Copper/Nickel/Beryllium/Bismuth/Cadmium/Cerium/Hafnium/Indium/Lanthanum/Rhenium/Ruthenium/Tellurium/Sodium/Selenium/Antimony/Arsenic/Calcium/Silver/Yttrium/Nitrogen/Palladium/Phosphorus/Tantalum/Tungsten/Germanium/Gallium/Oxygen/Zinc/Molybdenum |
| CAS | 7440-02-0 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Vanadium 0.001 %/Tin 0.0013 %/Boron 0.002 %/Lead 0.002 %/Niobium 0.002 %/Chromium 0.004 %/Cobalt 0.005 %/Magnesium 0.0065 %/Zirconium 0.026 %/Carbon 0.125 %/Silicon 0.17 %/Manganese 0.59 %/Titanium 0.6 %/Iron 1.38 %/Aluminium 2.95 %/Copper 29.6 %/Nickel 64.5 %/Beryllium (<0.0001) %/Bismuth (<0.0001) %/Cadmium (<0.0001) %/Cerium (<0.0001) %/Hafnium (<0.0001) %/Indium (<0.0001) %/Lanthanum (<0.0001) %/Rhenium (<0.0001) %/Ruthenium (<0.0001) %/Tellurium (<0.0001) %/Sodium (<0.0005) %/Selenium (<0.0007) %/Antimony (<0.001) %/Arsenic (<0.001) %/Calcium (<0.001) %/Silver (<0.001) %/Yttrium (<0.001) %/Nitrogen (<0.002) %/Palladium (<0.002) %/Phosphorus (<0.01) %/Tantalum (<0.01) %/Tungsten (<0.01) %/Germanium (0.0002) %/Gallium (0.00032) %/Oxygen (0.0004) %/Zinc (0.0011) %/Molybdenum (0.002) % |