Läs mer
Nickel, Ni/Fe/Cr/Mo/Cu/N, legering 25-6Mo, N08926, ARMI∣MBH
Beskrivning
Nickel, Ni/Fe/Cr/Mo/Cu/N, legering 25-6Mo, N08926, Ø38x19mm
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Boron/Calcium/Phosphorus/Titanium/Vanadium/Niobium/Tungsten/Carbon/Cobalt/Nitrogen/Aluminium/Silicon/Manganese/Copper/Molybdenum/Chromium/Nickel/Iron/Antimony/Bismuth/Arsenic/Rhenium/Lead/Tantalum/Hafnium/Tin/Oxygen/Zirconium/Magnesium |
| CAS | 7440-02-0 |
| Kvantitet | 1 st. |
| Form | Skiva |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Boron 0.0009 %/Calcium 0.0014 %/Phosphorus 0.004 %/Titanium 0.006 %/Vanadium 0.009 %/Niobium 0.01 %/Tungsten 0.01 %/Carbon 0.0182 %/Cobalt 0.02 %/Nitrogen 0.022 %/Aluminium 0.17 %/Silicon 0.41 %/Manganese 0.83 %/Copper 1.98 %/Molybdenum 6.63 %/Chromium 20.3 %/Nickel 25.5 %/Iron 44 %/Antimony (<0.0001) %/Bismuth (<0.0001) %/Arsenic (<0.0020) %/Rhenium (<0.0100) %/Lead (<0.0300) %/Tantalum (<0.0300) %/Hafnium (<0.1200) %/Tin (0.002) %/Oxygen (0.003) %/Zirconium (0.003) %/Magnesium (0.0092) % |