missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Nickel, Ni/Mo/Cr/Fe, Alloy B-3, N10675, ARMI∣MBH
Beschreibung
Nickel, Ni/Mo/Cr/Fe, Alloy B-3, N10675, Ø38x19mm
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Nitrogen/Carbon/Phosphorus/Titanium/Vanadium/Magnesium/Copper/Silicon/Tungsten/Cobalt/Niobium/Aluminium/Manganese/Chromium/Iron/Molybdenum/Nickel/Barium/Beryllium/Bromine/Cerium/Cesium/Chlorine/Dysprosium/Erbium/Europium/Fluorine/Gadolinium/Gold/Holmium/Hydrogen/Iodine/Lanthanum/Lithium/Lutetium/Mercury/Neodymium/Osmium/Platinum/Potassium/Praseodymium/Rhenium/Rhodium/Rubidium/Ruthenium/Samarium/Scandium/Selenium/Silver/Sodium/Tellurium/Terbium/Thallium/Thorium/Uranium/Ytterbium/Germanium/Strontium/Zirconium/Gallium/Bismuth/Yttrium/Zinc/Lead/Cadmium/Calcium/Hafnium/Antimony/Oxygen/Tantalum/Thulium/Tin/Arsenic/Boron |
| CAS | 7440-02-0 |
| Kvantitet | 1 Ea. |
| Form | Disc |
| Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) | Nitrogen 0.0027 %/Carbon 0.003 %/Phosphorus 0.005 %/Titanium 0.007 %/Vanadium 0.007 %/Magnesium 0.01 %/Copper 0.014 %/Silicon 0.021 %/Tungsten 0.07 %/Cobalt 0.142 %/Niobium 0.15 %/Aluminium 0.41 %/Manganese 0.7 %/Chromium 1.55 %/Iron 1.57 %/Molybdenum 28.2 %/Nickel 67.2 %/Barium (<0.0001) %/Beryllium (<0.0001) %/Bromine (<0.0001) %/Cerium (<0.0001) %/Cesium (<0.0001) %/Chlorine (<0.0001) %/Dysprosium (<0.0001) %/Erbium (<0.0001) %/Europium (<0.0001) %/Fluorine (<0.0001) %/Gadolinium (<0.0001) %/Gold (<0.0001) %/Holmium (<0.0001) %/Hydrogen (<0.0001) %/Iodine (<0.0001) %/Lanthanum (<0.0001) %/Lithium (<0.0001) %/Lutetium (<0.0001) %/Mercury (<0.0001) %/Neodymium (<0.0001) %/Osmium (<0.0001) %/Platinum (<0.0001) %/Potassium (<0.0001) %/Praseodymium (<0.0001) %/Rhenium (<0.0001) %/Rhodium (<0.0001) %/Rubidium (<0.0001) %/Ruthenium (<0.0001) %/Samarium (<0.0001) %/Scandium (<0.0001) %/Selenium (<0.0001) %/Silver (<0.0001) %/Sodium (<0.0001) %/Tellurium (<0.0001) %/Terbium (<0.0001) %/Thallium (<0.0001) %/Thorium (<0.0001) %/Uranium (<0.0001) %/Ytterbium (<0.0001) %/Germanium (<0.0003) %/Strontium (<0.0005) %/Zirconium (<0.0005) %/Gallium (<0.0009) %/Bismuth (<0.0010) %/Yttrium (<0.0010) %/Zinc (<0.0010) %/Lead (<0.0040) %/Cadmium (<0.0050) %/Calcium (<0.0050) %/Hafnium (<0.0050) %/Antimony (0.00023) %/Oxygen (0.0007) %/Tantalum (0.0007) %/Thulium (0.0015) %/Tin (0.0015) %/Arsenic (0.002) %/Boron (0.002) % |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?