missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Nickel, Ni/Mo/Cr/Fe, Alloy B-3, N10675, ARMI∣MBH

Produktkod. 30002482
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 Ea.
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30002482 1 Ea.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30002482 Leverantör ARMI/MBH Leverantörsnummer IARMNIB318X

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.

Nickel, Ni/Mo/Cr/Fe, Alloy B-3, N10675, Ø38x3mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Nitrogen/Carbon/Phosphorus/Titanium/Vanadium/Magnesium/Copper/Silicon/Tungsten/Cobalt/Niobium/Aluminium/Manganese/Chromium/Iron/Molybdenum/Nickel/Barium/Beryllium/Bromine/Cerium/Cesium/Chlorine/Dysprosium/Erbium/Europium/Fluorine/Gadolinium/Gold/Holmium/Hydrogen/Iodine/Lanthanum/Lithium/Lutetium/Mercury/Neodymium/Osmium/Platinum/Potassium/Praseodymium/Rhenium/Rhodium/Rubidium/Ruthenium/Samarium/Scandium/Selenium/Silver/Sodium/Tellurium/Terbium/Thallium/Thorium/Uranium/Ytterbium/Germanium/Strontium/Zirconium/Gallium/Bismuth/Yttrium/Zinc/Lead/Cadmium/Calcium/Hafnium/Antimony/Oxygen/Tantalum/Thulium/Tin/Arsenic/Boron
CAS 7440-02-0
Kvantitet 1 Ea.
Form Disc
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Nitrogen 0.0027 %/Carbon 0.003 %/Phosphorus 0.005 %/Titanium 0.007 %/Vanadium 0.007 %/Magnesium 0.01 %/Copper 0.014 %/Silicon 0.021 %/Tungsten 0.07 %/Cobalt 0.142 %/Niobium 0.15 %/Aluminium 0.41 %/Manganese 0.7 %/Chromium 1.55 %/Iron 1.57 %/Molybdenum 28.2 %/Nickel 67.2 %/Barium (<0.0001) %/Beryllium (<0.0001) %/Bromine (<0.0001) %/Cerium (<0.0001) %/Cesium (<0.0001) %/Chlorine (<0.0001) %/Dysprosium (<0.0001) %/Erbium (<0.0001) %/Europium (<0.0001) %/Fluorine (<0.0001) %/Gadolinium (<0.0001) %/Gold (<0.0001) %/Holmium (<0.0001) %/Hydrogen (<0.0001) %/Iodine (<0.0001) %/Lanthanum (<0.0001) %/Lithium (<0.0001) %/Lutetium (<0.0001) %/Mercury (<0.0001) %/Neodymium (<0.0001) %/Osmium (<0.0001) %/Platinum (<0.0001) %/Potassium (<0.0001) %/Praseodymium (<0.0001) %/Rhenium (<0.0001) %/Rhodium (<0.0001) %/Rubidium (<0.0001) %/Ruthenium (<0.0001) %/Samarium (<0.0001) %/Scandium (<0.0001) %/Selenium (<0.0001) %/Silver (<0.0001) %/Sodium (<0.0001) %/Tellurium (<0.0001) %/Terbium (<0.0001) %/Thallium (<0.0001) %/Thorium (<0.0001) %/Uranium (<0.0001) %/Ytterbium (<0.0001) %/Germanium (<0.0003) %/Strontium (<0.0005) %/Zirconium (<0.0005) %/Gallium (<0.0009) %/Bismuth (<0.0010) %/Yttrium (<0.0010) %/Zinc (<0.0010) %/Lead (<0.0040) %/Cadmium (<0.0050) %/Calcium (<0.0050) %/Hafnium (<0.0050) %/Antimony (0.00023) %/Oxygen (0.0007) %/Tantalum (0.0007) %/Thulium (0.0015) %/Tin (0.0015) %/Arsenic (0.002) %/Boron (0.002) %
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.