Läs mer
Nickelnitrat GFAA-matrismodifierare: 1 % Ni(NO3)2 i 2 % HNO3, VHG™
Produktkod. 18013030
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
18013030 100 ml
1 options
Produktkod. 18013030 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGMNIN1P100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Nickelnitrat GFAA-matrismodifierare: 1 % Ni(NO3)2 i 2 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel Nitrate
CAS 13138-45-9
Metoder AA/GFAA
Analyt- eller komponentnamn Nickel Nitrate
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Ni(NO3)2
Koncentration 1%
Synonym Ni(NO3)2
LEDER [Ni+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC-namn Nickelnitrat
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 182.7
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 182,7 g/mol