Learn More
AMPK gamma 1 Antibody (4A1G9) - BSA Free, R&D Systems™
Product Code. 18611976 Shop All Bio Techne Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
0.025 mL
0.1 mL
Unit Size:
0.03mL
0.1mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
18611976 0.025 mL 0.03mL
18183529 0.1 mL 0.1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18611976 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2372830.025ml
 Restricted Item
Beräknad leverans: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
AMPK gamma 1 Monoclonal specifically detects AMPK gamma 1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen AMPK gamma 1
Applications Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Clone 4A1G9
Concentration 1 mg/mL
Conjugate Unconjugated
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:1000
Formulation PBS with 0.05% Sodium Azide
Gene Alias 5'-AMP-activated protein kinase subunit gamma-1, 5'-AMP-activated protein kinase, gamma-1 subunit, AMPK gamma1, AMPK gamma-1 chain, AMPK subunit gamma-1, AMPKg, MGC8666, protein kinase, AMP-activated, gamma 1 non-catalytic subunit
Gene Symbols PRKAG1
Host Species Mouse
Immunogen Purified recombinant fragment of human PRKAG1 (AA: 230-331) expressed in E. Coli.
Molecular Weight of Antigen 37.6 kDa
Purification Method Affinity Purified
Quantity 0.025 mL
Regulatory Status RUO
Research Discipline Cancer, Hypoxia
Primary or Secondary Primary
Gene ID (Entrez) 5571
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C short term. Aliquot and store at-20°C long term. Avoid freeze/thaw cycles.
Product Type Antibody
Isotype IgG1
Product Line Novus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
For Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.