Läs mer
Nickel Electro™ Nickel Dual Spoon/Spatula Combo redskap
Produktkod. 11736567 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Längd (metrisk):
120 mm
150 mm
180 mm
210 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Längd (metrisk) Förpackningsstorlek
11736567 180 mm Varje
11716567 120 mm Varje
11726567 150 mm Varje
11746567 210 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11736567
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    206.00 SEK
    159.44 SEK / Paket med 1
    Save 46.56 SEK
    22% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd ett verktyg för två jobb. Nickel Electro™ Nickel Dual Spoon/Spatula Combo-redskap mäter vätskor och pulver med skedänden och dela och separera material med spateländen.
Dubbel användningsredskap mäter vätskor och fina pulver med skedändan; delar och separerar material med spateländen.
  • Tillverkad av nickel.
Specifikationer
Kvantitet 1
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Produkttyp Spatel
Bredd (metrisk) 20 mm
Mått (L x B) 180 x 20 mm
Material Nickel
Längd (metrisk) 180 mm