Läs mer
Nickel Electro™ Nickel Dual Spoon/Spatula Combo redskap
Produktkod. p-8012495 Handla allt Fisherbrand Produkter
Längd (metrisk):
120 mm
150 mm
180 mm
210 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11716567
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd ett verktyg för två jobb. Nickel Electro™ Nickel Dual Spoon/Spatula Combo-redskap mäter vätskor och pulver med skedänden och dela och separera material med spateländen.
Dubbel användningsredskap mäter vätskor och fina pulver med skedändan; delar och separerar material med spateländen.
  • Tillverkad av nickel.
Specifikationer
Kvantitet 1
Kapacitet (metrisk) 2 mL
Produkttyp Spatel
Bredd (metrisk) 20 mm
Mått (L x B) 120 x 20 mm
Material Nickel
Längd (metrisk) 120 mm