Läs mer
R&L Enterprises™ 3-stifts klämmor
Produktkod. p-8014001 Handla allt Fisherbrand Produkter
Typ av käke:
Ej fjäderbelastad
Fjäderbelastad
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10527514
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkert och säkert håller artiklar på plats i laboratoriet. R&L Enterprises™ 3-stiftsklämmor är tillverkade av pressgjuten aluminiumlegering, som manövreras av nickelpläterade mässingspinnar och plastförsedd nickelpläterad dubbelskruv som svänger på en stift av rostfritt stål.
  • Käftar täckta av kemiskt resistent plast
  • För användning med artiklar upp till 90 mm i diameter
  • Designad för att hålla föremål i käkarna
  • Rekommenderas inte att hålla artiklar vid punkterna
  • Finns med eller utan fjäderbelastade käftar
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ 3-stiftsklämma
Material Nickel, plast
Diameter (metrisk) 90 mm
Typ av käke Ej fjäderbelastad