Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Nickelpläterad mässing, korkborrset
Produktkod. 10150351
Change view
Diameter (metrisk) Yttre:
16,25, 17,50, 18,75 mm
23,75, 25,00, 26,25 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Yttre
10150351 16,25, 17,50, 18,75 mm
10008110 23,75, 25,00, 26,25 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10150351 Leverantör Usbeck Laborgeraete™ Leverantörsnummer 5323
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1265.00 SEK
    1087.99 SEK / Paket med 1
    Save 177.01 SEK
    13% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Specifikationer
Produkttyp Korkborrset
Diameter (metrisk) Yttre 16,25, 17,50, 18,75 mm
Material Nickelpläterad messing
Kvantitet 12 förpackning