Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Nickelpläterad mässing, korkborrset
Diameter (metrisk) Yttre:
16,25, 17,50, 18,75 mm
23,75, 25,00, 26,25 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Cork Borer Set |
| Diameter (metrisk) Yttre | 23,75, 25,00, 26,25 mm |
| Material | Nickelpläterad mässing |
| Kvantitet | 18 förpackning |