Läs mer
Buerkle™ Förnicklad doppflaska i mässing Ex
Produktkod. 10478041
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
10478041 1000 ml Varje
1 options
Produktkod. 10478041 Leverantör Buerkle™ Leverantörsnummer 53653000
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Buerkle™ Nickelpläterad doppflaska i mässing Ex för testning av mineraloljeprodukter Kategori A, Explosionskategorier IIA, IIB och IIC.
  • Avskruvat flaskhuvud - enkel rengöring
  • Robust handtag
  • Hög vikt (3,2 kg) för snabb sänkning
  • 1000 ml innehåll
  • Höjd med handtag 443mm
  • Beställ samtidigt lämplig sänkkabel
  • Testad för användning i Ex-skyddszon 0
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Dipper
Material Mässing
Inkluderar Robust handtag, avskruvat flaskhuvud
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Certifikat och efterlevnad DIN, explosionskategorier IIA, IIB och IIC, för användning i Ex-skyddszon 0 och 1
För användning med (utrustning) Manuellt manövrerade rullar och sänkkablar
Höjd (metrisk) 443 mm