Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Hoffman Pinchcocks i förnicklad mässing
Bredd (metrisk):
17 mm
20 mm
25 mm
30 mm
40 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | Varje |
| Typ | Hoffman Pinchcock |
| Material | Nickelpläterad mässing |
| Bredd (metrisk) | 40 mm |