Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Nickelpläterade Mohr Pinchcocks i mässing
Längd (metrisk):
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | Varje |
| Typ | Mohr Pinchcock |
| Material | Nickelpläterad mässing |
| Längd (metrisk) | 50 mm |