Läs mer
H-B Instrument™ Nickelpläterad mässing Open Armor Termometerfodral
Produktkod. 17571305
Change view
Längd (metrisk):
300 mm
Längd (engelska):
30,08 cm
För användning med (utrustning):
30,08 cm Termometer
Produktkod. Längd (metrisk) Längd (engelska) För användning med (utrustning)
17571305 300 mm 30,08 cm 30,08 cm Termometer
1 options
Produktkod. 17571305 Leverantör H-B Instrument™ Leverantörsnummer B614009300
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Med skruvlock med ring och små öppningar runt glödlampan för cirkulation
  • Kan hålla termometrar med längden 5,9 till 18 tum. (150 mm till 460 mm)
Specifikationer
För användning med (applikation) Skyddar termometern under användning och förvaring
Längd (metrisk) 300 mm
Material Nickelpläterad, Mässing
Produkttyp Pansarfodral
Längd (engelska) 30,08 cm
För användning med (utrustning) 30,08 cm Termometer