Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Nickelpläterade klämmor med vinylbelagda käftar
Produktkod. 10208821
Change view
Diameter (metrisk):
12 till 25 mm
20 till 40 mm
30 till 80 mm
38 till 60 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) Förpackningsstorlek
10208821 12 till 25 mm Varje
10533762 20 till 40 mm Varje
10700703 38 till 60 mm Varje
10288861 30 till 80 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10208821 Leverantör Usbeck Laborgeraete™ Leverantörsnummer 2544
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    210.14 SEK
    170.26 SEK / Paket med 1
    Save 39.88 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkra ömtåliga glasvaror i laboratoriet med Usbeck Laborgeraete™ Nickelpläterade klämmor. Den dubbelsidiga öppningsmekanismen gör att käftarna sprids jämnt för stabilisering och balans. .
  • Zink pressgjutning
  • Pulverlackerad
  • Nickelpläterade vinylbelagda käftar
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Klämma
Material Nickelpläterad
Diameter (metrisk) 12 till 25 mm
Längd (metrisk) 235 mm
Beläggning Vinyl