Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Nickelpläterade klämmor med vinylbelagda käftar
Beskrivning
- Zink pressgjutning
- Pulverlackerad
- Nickelpläterade vinylbelagda käftar
Specifications
Specifications
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Klämma |
| Material | Nickelpläterad |
| Diameter (metrisk) | 20 till 40 mm |
| Längd (metrisk) | 240 mm |
| Beläggning | Vinyl |