Läs mer
Fisherbrand™ Hoffman klipp
Produktkod. 12744396 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
För användning med 15 mm OD-rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
12744396 För användning med 15 mm OD-rör Paket med 10
1 options
Produktkod. 12744396
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
För användning med slangar upp till 15 mm i laboratoriet.
  • Med klämskruvgångjärn
  • Tillverkad av pläterad nickel
  • 10 per förpackning
Tekniske data
Kvantitet 10/Pk.
Typ Hoffman-klipp
Material Nickelpläterad
Inkluderar Spännskruvgångjärn
För användning med (utrustning) För användning med 15 mm OD-rör
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.