Läs mer
R&L Enterprises™ Hoffman klipp
Handla allt Fisherbrand Produkter
För användning med:
För användning med 30 mm rör
För användning med 40 mm OD-rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nickelpläterad |
| För användning med | För användning med 40 mm OD-rör |
| Förpackningsmängd | 10-pack |
| Produkttyp | Klämma |