Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Nickelpläterad ståltång
Längd (metrisk):
115 mm
130 mm
145 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Tipsstil | Böjd |
| Material | Nickelpläterat stål |
| Längd (metrisk) | 115 mm |
| Produkttyp | Tång |
| Stil | Finspetsad |