Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Kedjeklämma
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk):
280 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Kedjeklämmor har en snabb slip-on-chain-anslutning och en stor lättvridbar justeringsknapp.
- Håller cirkulär och oregelbundet formad apparat stadigt.
- Klämmor inkluderar integrerad koppling och vinylhylsa.
- OBS: En extra kontakt måste köpas för att fästa klämmor på ramar eller annan utrustning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Kedjeklämma |
| Material | Nickelpläterad zink |
| För användning med (utrustning) | Håller cirkulär och oregelbundet formad apparat stadigt. |
| Diameter (engelska) | 11 tum |
| Diameter (metrisk) | 280 mm |
| Längd (engelska) | 15,1 tum. |
| Längd (engelska) Arm | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 383.54 mm |
| Längd (metrisk) arm | 304.8 mm |
| Visa mer |