Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials Labbramsfot, Nickelpläterad zink
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Höjd (metrisk):
32 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Använd med 1/2 tum. (12,7 mm) diameter ramstänger.
- Permanent montera labbramar direkt på väggen, golvet eller bänkskivan.
- Inkluderar tre monteringsskruvar.
- Mått (dia. x H): 2 3/4 x 1 1/4 tum. (70 x 32 mm)
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Nickelpläterad zink |
| Höjd (metrisk) | 32 mm |
| Höjd (engelska) | 1,3 tum. |
| Diameter (engelska) Yttre | 2,8 tum |
| Diameter (engelska) Stång | 0,5 tum |
| Diameter (metrisk) Yttre | 70 mm |
| Diameter (metrisk) Stång | 12.7 mm |
| Inkluderar | Tre monteringsskruvar |
| Produkttyp | Ramfot |
| För användning med (utrustning) | 0 till 0,5 tum dia Stavar |