Läs mer
Cole-Parmer™ Essentials S-kontakt, Nickelpläterad zink
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Håller:
0 till 0,5 tum dia Stavar
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Använd med 1/2 tum. (12,7 mm) diameter ramstänger.
- Denna koppling möjliggör anslutning av två vinkelräta stänger, idealisk för användning vid konstruktion av labbramar eller klämstöd.
- Ansluter två 1/2 tum. (13 mm) stavar på 90° vinkel och har separata justerskruvar för varje stångplats.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Stångkontakt |
| Material | Nickelpläterad zink |
| Håller | 0 till 0,5 tum dia Stavar |
| För användning med (utrustning) | Stång |
| För användning med (applikation) | Idealisk för användning vid konstruktion av labbramar eller klämstöd |
| Diameter (engelska) | 0,5 tum |
| Diameter (metrisk) | 12.7 mm |
| Längd (engelska) | 1,2 tum |
| Längd (metrisk) | 30.48 mm |
| Visa mer |