Beskrivning
- Använd med 1/2 tum. (12,7 mm) diameter ramstänger.
- Möjliggör enhandsmontering av två komponenter med en justerskruv.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Krokkontakt |
| För användning med (utrustning) | 0 till 0,5 tum dia. Stavar |
| Längd (engelska) | 1,9 tum. |
| Längd (metrisk) | 47.24 mm |
| Material | Nickelpläterad zink |
| Kvantitet | 1 st |