Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nickel |
| CAS | 7440-02-0 |
| Kvantitet | 100 g |
| Molekylformel | Ni |
| MDL-nummer | MFCD00011137 MFCD06798735 |
| Synonym | raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum |
| InChI-nyckel | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | [Ni] |
| IUPAC-namn | nickel |
| Molekylvikt (g/mol) | 58.69 |
| Visa mer |