Läs mer
Nickelstav, 3,2 mm (0,12 tum) dia, 99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11344667
Change view
Kvantitet:
30 cm
120 cm
Förpackningsstorlek:
120cm
30cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11344667 30 cm 30cm
11354667 120 cm 120cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11344667 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039705.BV
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 7440-02-0 | Ni | 58.69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-02-0
Molekylformel Ni
Molekylvikt (g/mol) 58.69
MDL-nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-nyckel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-namn nickel
LEDER [Ni]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel rod
Namnnotering 3.2mm (0.12 in.) dia.
Kvantitet 30 cm
Odör Odorless
Vikt ≈0.72g/cm
Form Rod
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.