Läs mer
Nickel på kiselalumina, katalysator
Produktkod. 11337448
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11337448 100 g 100g
11327448 5 g 5g
11347448 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11337448 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 031276.22
 Begränsad artikel
I lager
Formel: 66 ±5% Ni | CAS: 7440-02-0 | Ni | 58,69 g/mol
Nickel på Silica-Alumina Catalys-produkter används ofta som det mest effektiva sättet att katalysera organiska reaktioner. Det används också i FoU, &tillverkning av kemikalier, läkemedel och intermediärer. Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-02-0
Molekylformel Ni
Molekylvikt (g/mol) 58.69
MDL-nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-nyckel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-namn nickel
LEDER [Ni]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel
Färg Svart
Namnnotering på kiselalumina, katalysator
Utseende Svart katalysatorpulver
Densitet 320 till 400 kg/kubikmeter vid 20 °C
Kvantitet 100 g
Odör Luktfritt
Form Pulver
Löslighetsinformation Den är olöslig i vatten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.