Läs mer
Nickel silicide, 99% (metals basis excluding Co), Co 0.1-1%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11383308
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11383308 50 g 50g
11393308 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11383308 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036251.18
Request Bulk or Custom Format
Ni-silicider har undersökts i stor omfattning för kontaktmaterial i mikroelektroniska enheter. Galvanisering är en annan viktig användning av metallen. heterostrukturer av nickelsilicid/kisel nanotråd har använts för att producera fälteffekttransistorer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12059-14-2
Molekylformel Ni2Si
Molekylvikt (g/mol) 145.472
MDL-nummer MFCD00151367
InChI-nyckel RUFLMLWJRZAWLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym nickel silicide, dinickelylidenesilane
PubChem CID 14767304
LEDER [Si](=[Ni])=[Ni]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel silicide
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas exklusive Co), Co 0,1 till 1 %
UN-nummer UN3077
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 145.47
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.