Läs mer
Nickelsnigel, 6,35 mm (0,25 tum) dia. x 6,35 mm (0,25 tum) längd, 99,98 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11344627
Change view
Kvantitet:
1 Slug
25 Slugs
5 sniglar
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Paket med 5
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11344627 25 Slugs Paket med 25
11354627 1 Slug Varje
11364627 5 sniglar Paket med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11344627 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039673.QK
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 7440-02-0 | Molekylformel: Ni | Molekylvikt: 58,69 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-02-0
Molekylformel Ni
Molekylvikt (g/mol) 58.69
MDL-nummer MFCD00011137 MFCD06798735
InChI-nyckel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
IUPAC-namn nickel
LEDER [Ni]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel slug
Namnnotering 6,35 mm (0,25 tum) i diameter x 6,35 mm (0,25 tum) i längd
Kvantitet 25 Slugs
Odör Luktfritt
Vikt ≈1,8 g/kula
Form Slug
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Procent renhet 99.98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.