Läs mer
Alfa Aesar™ Nickel sputtering target, 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick, 99.99% (metals basis)
Produktkod. 15444815
Change view
Kvantitet:
1 Ea.
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15444815 1 Ea. Varje
1 options
Produktkod. 15444815 Leverantör Alfa Aesar™ Leverantörsnummer 040877.KS
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Nickel sputtering target
Namnnotering 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 7440-02-0
Kvantitet 1 Ea.
Odör Odorless
Anteckningar om analysprocent (metals basis)
Molekylformel Ni
MDL-nummer MFCD00011137 MFCD06798735
Synonym raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum
InChI-nyckel PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ni]
IUPAC-namn nickel
Molekylvikt (g/mol) 58.69
PubChem CID 935
ChEBI CHEBI:28112
Procent renhet 99.99%