Läs mer
Nickelförstoftningsmål, 76,2 mm (3,0 tum) dia x 3,18 mm (0,125 tum) tjockt, 99,99 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Ansamlingen av strålningsdefekter i kristallgittret av nickel under bestrålningen leder till en ökning av metallförstoftningsutbytet från kornytan, vilket gör det jämförbart med sputtringsutbytet från det intergranulära området. Dessa resulterar i utveckling av anläggningarna för acceleration av tunga joner och för högenergidopning av tunga joner av djupa lager i halvledare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Nickel sputtering target |
| Namnnotering | 76,2 mm (3,0 tum) i diameter x 3,18 mm (0,125 tum) tjock |
| Kvantitet | 1 st |
| CAS | 7440-02-0 |
| Odör | Luktfritt |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Molekylformel | Ni |
| MDL-nummer | MFCD00011137 MFCD06798735 |
| Synonym | raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum |
| Löslighetsinformation | Olöslig i vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.