Läs mer
Cole-Parmer™ Labspatel i nickel/rostfritt stål
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Längd (metrisk):
16,51 cm
18,1 cm
20,32 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Beskrivning
Designad för exakt provtagning av pulver eller salter. Spatlar i nickel/rostfritt stål finns i en mängd olika slutstilar.
- Nickel/SS Lab spatlar
- Finns med glaserad eller spegelfinish
- Lätt att rengöra
- Flera storlekar och typer för att passa en mängd olika laboratoriebehov
- Paket om 3
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 3 Pk. |
| Produkttyp | Laboratoriespatel |
| Längd (engelska) | 6,5 tum. |
| Material | Rostfritt stål (304), nickel |
| Längd (metrisk) | 16,51 cm |